Merck
G004331
HPLCによるケトプロフェンエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® R (MS 検出)
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm, 5 μm particles (13019AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6 [B] methanol; (70:30, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(-)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
forensics and toxicology
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Ketoprofen, ≥98% (TLC)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)