Merck
G001085
HPLC Analysis of Angiotensins on Discovery® C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: (A) 5 mM (NH4)H2PO4/NH4OH, pH 7.0; (B) 5 mM (NH4)H2PO4/NH4OH, pH 7.0: CH3CN (50:50, A:B)
gradient: 30-60% B in 15 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Angiotensin III trifluoroacetate salt hydrate
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)