安全性情報
FAP80527
Metals in milk powder
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reference material
品質水準
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
Fera Science Ltd
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg, total)
Matrix Group: Dairy products and eggs
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
FAP80527-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)