Merck
83062
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 12-hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
≥97.0% (GC)
別名:
tert-ブチルトリエチレングリコール-O-プロピオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥35,500
¥35,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥35,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H26O6
CAS番号:
分子量:
278.34
Beilstein:
7638988
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥35,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.446
密度
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
ether
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C13H26O6/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h14H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
KSXVEOLRERRELV-UHFFFAOYSA-N
その他情報
コンビナトリアルケミストリ-用スペ-サ-合成での中間体です[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
83062-1G-F:
83062-BULK-F:
83062-VAR-F:
83062-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113, 379-379 (2001)