Merck
ES5364
GreenSep Pyridyl Amide SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 30 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥1,090,000
¥1,090,000
出荷予定日2025年5月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥1,090,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
¥1,090,000
出荷予定日2025年5月30日
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
GreenSep
メーカー/製品名
ES Industries 15N291-GS-PYA
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 30 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
pyridyl amide phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A metal free, ultra high purity chromatographic media that is pressure stable and specifically engineered for high performance SFC separations. The surface is treated to produce optimum SFC separation interactions and loading capacity while maintaining superior peak shape perfor- mance for many chemicals. GreenSep Silica is available for analytical and preparative column formats in particle sizes from 1.8 μm to 20 μm.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
GreenSep is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)