Merck
CRM96709
Supelco
オレアミド
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
cis-9,10-オクタデセノアミド, cis-9-オクタデセンアミド, オレイン酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H35NO
CAS番号:
分子量:
281.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
InChI Key
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034.
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
生物化学的/生理学的作用
睡眠誘発性の脳脂質で、アロステリックにGABAAレセプタ-を調節し、5-HT7セロトニンレセプタ-の反応を増強します。ラット・ヒトCB1カンナビノイドレセプタ-の選択的な内因性アゴニストです。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
404.6 °F - closed cup
引火点(℃)
207 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
CRM96709-100MG:
CRM96709-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)