CRM78701
スクラレオール
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
(1R,2R,8aS)-デカヒドロ-1-(3-ヒドロキシ-3-メチル-4-ペンテニル)-2,5,5,8a-テトラメチル-2-ナフトール
サイズを選択してください
¥40,100
出荷予定日2025年6月02日
サイズを選択してください
About This Item
¥40,100
出荷予定日2025年6月02日
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
mp
95-100 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
WGK
WGK 2
Jan Code
CRM78701-100MG:
CRM78701-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)