CRM52422
アセキノシル
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-(アセチルオキシ)-3-ドデシル-1,4-ナフタレンジオン, 3-アセトキシ-2-ドデシル-1,4-ナフトキノン, 3-ドデシル-1,4-ジヒドロ-1,4-ジオキソ-2-ナフチルアセタート
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC1=C(OC(C)=O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-21-22(26)19-15-13-14-16-20(19)23(27)24(21)28-18(2)25/h13-16H,3-12,17H2,1-2H3
InChI Key
QDRXWCAVUNHOGA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Blood, Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
CRM52422-50MG:
CRM52422-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ