安全性情報
47261
Supelco
Semivolatile Acids Surrogate Spike Mix
certified reference material, 10000 μg/mL each component in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
10000 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
    2-Fluorophenol
    Phenol-d6
    2,4,6-Tribromophenol
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47261:4548173221281
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)