certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CCOC(=O)N(C)C(=O)CSP(=S)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H20NO5PS2/c1-5-14-10(13)11(4)9(12)8-19-17(18,15-6-2)16-7-3/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
KLGMSAOQDHLCOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM36515-100MG:
CRM36515-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ