Merck
H0325000
Hexetidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Hexetidine, mixture of stereoisomers, 5-Amino-1,3-bis(2-ethylhexyl)hexahydro-5-methylpyrimidine, NSC 17764
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H45N3
CAS番号:
分子量:
339.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hexetidine
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.4649 (lit.)
bp
160 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
InChI
1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
InChI Key
DTOUUUZOYKYHEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Involved in studies:
  • To identify pure liquid salt forms of aspirin
  • Of alkyl based selective displacers for protein purification via ion exchange chromatography
  • Of the in vivo application of models for testing drugs against nonreplicating Mycobacterium tuberculosis
  • Nutrient-sensitized screening for drugs that shift the energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
  • Inhibition of angiogensis
  • Screening antimalarial drugs
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H0325000-1EA:
H0325000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andreas Peyrl et al.
Journal of neuro-oncology, 120(1), 139-145 (2014-07-16)
The Ommaya reservoir facilitates repetitive delivery of drugs into the CSF and is a pharmacologically rational system for intrathecal chemotherapy. Because previous studies have found a high rate of infection and other complications we herein studied our experience with this
F Afennich et al.
International journal of dental hygiene, 9(3), 182-190 (2011-03-02)
To review the literature concerning hexetidine-containing mouthwash as a monotherapy or as an adjunct to oral hygiene in the prevention of plaque accumulation and gingival inflammation. PubMed-MEDLINE and the Cochrane-CENTRAL were searched through January 2010 to identify appropriate studies. The
Elvedina Kapić et al.
Medicinski arhiv, 56(1), 43-48 (2002-03-29)
Hexetidine is very safe oral antiseptic with broad antibacterial and antifungal activity in vivo and in vitro. It has local-anesthetics, astringent and deodorant activity. Also, it has very strong antiplac effects. Resistention of microorganisms on hexetidine is short and transient.
Synergistic antiplaque effects of a zinc fluoride/hexetidine containing mouthwash. A review.
U P Saxer et al.
Schweizerische Monatsschrift fur Zahnheilkunde = Revue mensuelle suisse d'odonto-stomatologie, 93(8), 689-704 (1983-08-01)