Merck
CRM04437
Supelco
ジメテナミド
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-クロロ-N-(2,4-ジメチル-3-チエニル)-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥16,100
¥16,100
出荷予定日2025年6月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥16,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18ClNO2S
CAS番号:
分子量:
275.79
Beilstein:
8143313
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥16,100
出荷予定日2025年6月02日
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
SMILES記法
COCC(C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
JLYFCTQDENRSOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
CRM04437-50MG:
CRM04437-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)