Merck
CRM01344
Supelco
Dodemorph
mixture of stereoisomers, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
4-Cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H35NO
CAS番号:
分子量:
281.48
Beilstein:
511312
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1CN(CC(C)O1)C2CCCCCCCCCCC2
InChI
1S/C18H35NO/c1-16-14-19(15-17(2)20-16)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-18/h16-18H,3-15H2,1-2H3
InChI Key
JMXKCYUTURMERF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
CRM01344-100MG:
CRM01344-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)