Merck
BP644
Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
Methyl 4-(acetylamino)salicylate, Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥34,400
¥34,400
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥34,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO4
CAS番号:
分子量:
209.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
¥34,400
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ethopabate
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(c1cc(c(cc1)C(=O)OC)O)C(=O)C
InChI
1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
LCXHOHRQXZMSQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)