Merck
BP1076
テストステロン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
17β-ヒドロキシ-3-オキソ-4-アンドロステン, 17β-ヒドロキシ-4-アンドロステン-3-オン, 4-アンドロステン-17β-オール-3-オン, trans-テストステロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28O2
CAS番号:
分子量:
288.42
Beilstein:
1915399
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
testosterone
形状
crystalline powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Testosterone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
精巣により分泌されたテストステロンは標的組織でジヒドロテストステロンに変換され、テストステロンの生理作用の多くを仲介していると考えられています。アンドロゲンは、胚形成期間および思春期に雄性表現型の発達を導いています。
包装
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BP1076:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート