安全性情報
NIST2779
Gulf of mexico crude oil
NIST® SRM® 2779
別名:
Crude oil
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 1.2 ML
¥160,000
¥160,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 1.2 ML
¥160,000
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥160,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 1.2 mL
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
petroleum
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One unit of SRM 2779 contains five ampoules, with each ampoule containing 1.2 mL of crude oil.
SRM 2779_cert
SRM 2779_SDS
アプリケーション
The SRM 2779 is intended for the assessment of analytical methods used to determine selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), hopanes, and steranes within a crude oil matrix.
特徴および利点
  • Accompanied with certificate documenting NIST-certified mass fraction, coverage factor (k), and uncertainty values for (PAHs) in Gulf of mexico crude oil.
  • The certified values offer Metrological traceability to the SI derived unit for intrinsic viscosity (expressed as milliliters per gram).
  • The reference values for additional compounds in Gulf of Mexico crude oil are presented as mass fractions.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, and maintenance instructions.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
-7 °C - (External MSDS)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2779:4548173354552
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)