安全性情報
97719-U
Supelco
VersaFlash HTFP Station
extended length
別名:
VersaFlash延長ロッド付ステーション
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NC.05
製品97719-Uは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニック
LPLC: suitable
適合性
for use with cartridges having an overall (stacked) length less than 425mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
VersaFlashステーションは、処理のためにVersaPakカートリッジを固定します。あらかじめ圧縮された独特なカートリッジ設計により、圧縮バレルが不要になってカートリッジを素早く容易に交換できます。ステーションでのVersaPakカートリッジの取り付け、取り外し、交換は、ただハンドルを回して引き抜くだけで迅速かつ簡単です。大容量カートリッジへのスケールアップは、上部プラテンのノブを緩めて、大きな(または小さな)カートリッジに合った高さに調節するだけで簡単です。ほとんどのフラッシュクロマトグラフィーシステム狭い試料範囲に限られるため、大容量の試料を処理するにはハードウェアの追加購入や手間のかかる交換が必要です。VersaFlashステーョンは、単独またはポンプ、VersaVac試料装填ステーション、およびスターターキットを含む一式でご購入いただけます。
法的情報
VersaFlash is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)