Merck
30-0610
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-テトラクロロエタン
JIS special grade, ≥97.0%
別名:
アセチレンテトラクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥5,060
¥5,060
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥5,060
About This Item
化学式:
CHCl2CHCl2
CAS番号:
分子量:
167.85
Beilstein:
969206
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
bp:
147 °C (lit.)
¥5,060
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
JIS special grade
蒸気密度
5.8 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0%
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI Key
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-0610-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marcos Caroli Rezende et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 47(6), 505-510 (2009-04-01)
Spectra of the N-phenyl-5,6-dihydro-2,4-diphenylbenzo[h]quinolinium tetrafluoroborate (1) and of the N-phenyl-5,6,8,9-tetrahydro-7-phenyldibenzo[c,h]acridinium tetrafluoroborate (2) were recorded in various solvents and temperatures. The analysis of the (1)H-NMR spectra of the tetrafluoroborate salt 1, recorded in acetone, acetonitrile, 1,1,2,2-tetrachloroethane and chloroform, revealed the existence
Srigokul Upadhyayula et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(30), 9473-9490 (2011-06-21)
Electrostatic properties of proteins are crucial for their functionality. Carboxyamides are small polar groups that, as peptide bonds, are principal structural components of proteins that govern their electrostatic properties. We investigated the medium dependence of the molar polarization and of
Debolina Basu et al.
Bioresource technology, 101(1), 21-25 (2009-08-25)
This study examines the performance of bench-scale Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor in treating simulated wastewaters containing 1,1,2,2-tetrachloroethane (TeCA). Reactors R1 (control) and R2 (containing TeCA) were operated at Hydraulic Retention Times (HRTs) of 36, 30, 24, 18 and
Wan-Chun Tsai et al.
Journal of chromatography. A, 1216(45), 7846-7850 (2009-10-07)
A novel sample preparation method "Dispersive liquid-liquid-liquid microextraction" (DLLLME) was developed in this study. DLLLME was combined with liquid chromatography system to determine chlorophenoxy acid herbicide in aqueous samples. DLLLME is a rapid and environmentally friendly sample pretreatment method. In
Maciej Bujak et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(31), 8769-8771 (2011-05-28)
Directional Cl···Cl type I and II interactions govern the low-density aggregation of 1,1,2,2-tetrachloroethane molecules in synclinal conformation in the crystalline state at low temperature, whereas the dense molecular packing in high-pressure is achieved for the antiperiplanar conformers and electrostatically less