Merck
96355
Supelco
4,4′-メチレン-ビス(シクロヘキシルアミン)
analytical standard
別名:
4,4′-ジアミノジシクロヘキシルメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(C6H10NH2)2
CAS番号:
分子量:
210.36
Beilstein:
2079179
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 38 °C)
アッセイ
≥94.0% mixed isomers basis (GC)
テクニック
HPLC: suitable
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
InChI Key
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
318.2 °F - closed cup
引火点(℃)
159 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96355-VAR:
96355-BULK:
96355-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)