安全性情報
93981
Supelco
Diol-functionalized Silica gel Chromatography Media
spherical, 200-360 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥50,900
1 KG
¥395,000
¥50,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥50,900
1 KG
¥395,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
NB.21
¥50,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Diol-functionalized silica gel spherical,
グレード
standard
フォーム
powder
組成
carbon content, 4.0-7.0%
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~300 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
diol-functionalized silica
粒径
40-75 μm
ポアサイズ
110 Å pore size
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT SE 2 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
93981-BULK:
93981-100G:
93981-VAR:
93981-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)