Merck
93506
Supelco
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,4-phenylenediamine sulfate
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥9,020
¥9,020
出荷予定日2025年4月28日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥9,020
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O2 · H2 SO4
CAS番号:
分子量:
294.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
¥9,020
出荷予定日2025年4月28日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CCO)(CCO)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI Key
KMCFMEHSEWDYKG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
93506-BULK:
93506-VAR:
93506-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)