Merck
842102
TOYOPEARL® AF-Red-650ML Bulk Media
phase Procion Red HE-3B, 65 μm particle size, bottle of 1 L
別名:
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
製品842102は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
詳細
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 42102
標識化の程度
7 μmol/mL ligand density
パラメーター
≤3 bar pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
マトリックス活性基
Procion Red HE-3B phase
粒径
65 μm
ポアサイズ
1000 Å
pH
4-9
キャパシティ
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
分離法
affinity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl AF-Red-650 resin is functionalized with Procion Red HE-3B (also known as Reactive Red 120). It is used for nucleotide-dependent enzymes, lipoproteins, plasminogen, peptides, hormones, and cytotoxins
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)