Merck
822865
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
bottle of 100 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 75 μm particle size
別名:
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品種目
TOYOPEARL®
形状
slurry
特徴
counter ion Cl-
包装
bottle of 100 mL
メーカー/製品名
Tosoh 22865
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
75 μm
使用pH
2-13
キャパシティ
>156 g/L adsorption capacity (BSA)
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl GigaCap DEAE-650M resin is a very high capacity anion exchange resin. Toyopearl HW-65 is the polymeric base bead chemically modified to provide a greater number of anionic binding sites resulting in increased binding capacity. Toyopearl GigaCap DEAE-650M exhibits typical dynamic binding capacities (DBC) approaching 170 g/L for bovine serum albumin (BSA) and has the ability to separate proteins up to 96 g/L.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl GigaCap is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
822865:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート