Merck
82022-U
Hamilton® HC-75 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
別名:
HC-75 Analytical HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥180,000
¥180,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥180,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
¥180,000
Check Cart for Availability
製品名
Hamilton HC-75 HPLCカラム, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L19
メーカー/製品名
Hamilton
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymeric
粒径
9 μm
使用pH
1-14
分離法
ion exclusion
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton HC-75カラムは、単糖類と二糖類、有機酸、糖、および糖アルコールの分離に使用されます。
脚注
Ca2+型
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)