Merck
818387
TSKgel® SuperQ-5PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 21.5 mm, ammonium ion, quaternary phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
製品818387は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSKgel® SuperQ-5PW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L23
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Cl-
メーカー/製品名
Tosoh 18387
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
200 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 21.5 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
13 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
TSKgel SuperQ-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are modified with a strong anion exchanger. The resulting product exhibits very high protein capacities. TSKgel SuperQ-5PW is used for the separation and analysis of proteins, oligonucleotides and other biologically active molecules. TSKgel SuperQ-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins TSKgel SuperQ-5PW (20) and (30) and Toyopearl SuperQ-650.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)