製品817392は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
製品名
TSKgel® GMHHR-M HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L21
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 17392
パラメーター
0.5-1.0 mL/min standard flow rate
50 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
mixed
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel GMHhr-M混床式カラムは、サイズが多元的な微細孔を有する硬質ポリマービーズが充填されています。 混床式カラムは未知の試料に広く使用されるほか、分子量が広範囲に分布するポリマーの分析にも使用されます。TSK-GEL GMHhr-MカラムはTHFに入れて出荷されますが、THFはさまざまな有機溶媒に交換できます。TSK-GEL GMHhr-Mカラムは、粒径が5μmと13μmのものがあります。小粒径(5μm)のカラムを使用したときに発生することがある、超高分子量ポリマーのせん断を防止または制限するには、TSK-GEL GMHhr-M(S) (13μm)の使用をお勧めします。
The TSKgel HHR column line consists of eight columns with different pore sizes, TSKgel G1000HHR through TSKgel G7000HHR, and five columns with an extended linear range of the calibration curve. All TSKgel HHR-type columns are shipped in THF, which can be exchanged for a much broader range of organic solvents than TSKgel HXL columns, although Hxl columns are more inert. The maximum operating temperature for most TSKgel HHR-type columns is 140°C, except for GMHHR columns, which can only be used up to 80°C. TSKgel HHR-type columns are conventional GPC columns with dimensions of 7.8mm ID x 30cm.
物理的形状
Shipped in THF.
その他情報
THF can be replaced with acetone, ethanol, quinoline, benzene, o-dichlorobenzene, ethyl acetate, dodecane, FC-113, carbon tetrachloride, dichloromethane, dichloroethane, trichloroethane, n-hexane, cyclohexane, xylene, tetrahydrofuran, chloroform, 1,4-dioxane, hexafluoroisopropanol, toluene, 1-chloronaphthalene, dimethylaceto acetamide, methyl ethyl ketone, trichlorobenzene, m-cresol, dimethylformamide, methylpyrrolidone, o-chlorophenol/chloroform, dimethyl sulfoxide, pyridine
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ