安全性情報
808544
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, diol phase
別名:
TSKgel® SWXL Columns, TSKgel® SWxl Top-Off, 5μm, for TSKgel® SWxl and QC-PAK columns, 1g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品808544は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSKgel®® SWXLバルク包装, phase diol, 5 μm particle size, bottle of 1 g
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
フォーム
slurry
包装
bottle of 1 g
メーカー/製品名
Tosoh 08544
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
5 μm
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel SWxlおよびQC-PAKカラム5 μm、1 g用トップオフ
アプリケーション
TSKgel® SWXL top-off gel may be used as a silica-based support column in the separation of proteins using high performance liquid chromatography (HPLC).[1]
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808544:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New high-performance gel filtration columns for protein separation.
Kato Y, et al.
Journal of Chromatography A, 404, 333-339 (1987)