安全性情報
808543
TSKgel® SWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
別名:
TSKgel® SWXL Columns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品808543は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSKgel® SWXL Type Guard Column, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 08543
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
4 cm × 6 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
7 μm
ポアサイズ
250 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Study of the Heat-Treated Human Albumin Stabilization by Caprylate and Acetyltryptophanate.
Kamran Mousavi Hosseini, et al.
Iranian Biomedical Journal, 6, 135-140 (2002)
Géraldine A Kok-Jacon et al.
Transgenic research, 14(4), 385-395 (2005-10-06)
The production of dextran in potato tubers and its effect on starch biosynthesis were investigated. The mature dextransucrase (DsrS) gene from Leuconostoc mesenteroides was fused to the chloroplastic ferredoxin signal peptide (FD) enabling amyloplast entry, which was driven by the
Ike Jeon
Analyzing Food for Nutrition Labeling and Hazardous Contaminants , 95-95 (1994)