product name
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
物質
stainless steel hardware
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Cl-
メーカー/製品名
Tosoh 07574
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
25 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 21.5 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
13 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel DEAE-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules. Columns are available in internal diameters varying from 2mm to 55mm ID. Column housings are either glass or stainless steel. They have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl DEAE-650 and TSKgel DEAE-5PW.
物理的形状
Shipped in water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)