Merck
796-0150
HPLCによる酸性除草剤水溶液の分析、Polymeric C18 カラム、SPE処理 、Supelclean ENVI-Carb使用
application for SPE, application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: Fresh 1 L water samples, dechlorinated with sodium thiosulfate when necessary, at ambient temperature and pH.
SPE tube/cartridge: Supelclean ENVI-Carb, 250 mg/6 mL (57092)
condition: 10 mL DI water at 20 mL/min
sample addition: 0.9 L water sample at 20 mL/min
drying: 10 min using clean nitrogen
washing: 10 mL DI water at 20 mL/min
elution: 10 mL 0.1% phosphoric acid in methylene chloride:acetonitrile (80:20) at 5 mL/min
column: polymeric-coated silica-based PAH specialty column, 20 cm × 3 mm I.D., 5 μm (Supelco equivalent, SUPELCOSIL LC-PAH, available upon request)
mobile phase: gradient, [A]: 0.05% phosphoric acid in DI water; [B]: acetonitrile
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: photodiode array- peak width: 0.053 min, sampling interval: 0.320 sec, monitor 210 nm & 225 nm
injection: 10 μL of extract (4-5 ppb each analyte in water)
適合性
application for HPLC
application for SPE
アプリケーション
environmental
アプリケーション
Zymark社製AutoTrace Extraction WorkStation 1.20を使用
サンプルの前処理
試験環境での温度およびpHの水1 Lをサンプルとして採取します。必要に応じて、チオ硫酸ナトリウムで塩素を取り除いてください。
シリンジを水8 mLで洗浄します。
SPEチューブのコンディショニングを行います。DI H2O 10 mLを流速20 mL/分で流してください。
サンプルの水のうち0.9 Lを流速20 mL/分でロードします。
SPEチューブを洗浄します。DI H2O 10 mLを流速20 mL/分で流してください。
チューブにクリーンガスを流して10分にわたり乾燥させます。
リン酸を塩化メチレン:MeOH(80:20)に0.1%の濃度で溶解した溶液10 mLで溶出を行います。流速は5 mL/分としてください。
法的情報
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Dinoseb
    2,4-D, analytical standard
    Picloram, BioReagent, suitable for plant cell culture
    2,4,5-T, PESTANAL®
    Pentachlorophenol
    Tetrachloroterephthalic acid
    Dicamba
SPEチューブまたはプレート
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)