Merck
59187
Supelco
SUPELCOSIL LC-PAH (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
SUPELCOSIL LC-PAH HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
認証
suitable for USP L1
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
パラメーター
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 3 mm
Matrix
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SUPELCOSIL LC-PAHカラムは、米EPA Method 610のリストに掲載された重要度の高い汚染物質PAHの分析用に特別に設計されました。試料量が限られている場合に、2.1 mmと3.0 mmのカラムが溶媒を節約し、感度を向上させます。3 μmのカラムが、極めて迅速で、高効率の分析を実現し、多孔性シリカの耐久性を持続させます。1.5 μmの無孔性シリカの優れた、そして経済的な代替品です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana Ballesteros-Gómez et al.
Analytical chemistry, 81(21), 9012-9020 (2009-09-30)
In this work, magnetic nanoparticles (MNPs) coated with hemimicelles of alkyl (C(10)-C(18)) carboxylates, which have traditionally been used to prepare ferrofluids for technological applications, were used for the first time to extract organic contaminants from environmental water samples. The nanoparticles
S Moret et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung, 201(4), 322-326 (1995-10-01)
This paper proposes a simple HPLC method for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in water, wine and beer. Samples were purified by PAH collection in solid-phase extraction (SPE) and analysed by reversed-phase HPLC (Supelcosil LC-PAH column from Supelco).