Merck
794-0121
GC Analysis of Permanent Gases and Light Hydrocarbons on Carboxen-1006 PLOT and a Packed Column (Carboxen® 1004)
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Carboxen-1006 PLOT, 30 m × 0.53 mm I.D. (25461)
column: Carboxen 1004 micropacked, 2 m × 1/16 in. stainless steel (12846)
oven: 35 °C (1 min), 24 °C/min to 225 °C (micropacked)
oven: 35 °C (5 min), 24 °C/min to 225 °C (PLOT)
detector: TCD, 230 °C
carrier gas: helium, 22 cm/sec
injection: 35 μL
sample: 1% each analyte in nitrogen
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Methane
    Acetylene
    Carbon monoxide
    Water
    Nitrogen
    Carbon dioxide
    Ethane
    Ethylene
    すべて表示 (8)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)