Merck
12592
Supelco
金属性充填 GCカラム (一般型)
phase 3% SP®-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥47,300
¥47,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥47,300
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
¥47,300
Check Cart for Availability
物質
stainless steel column
パラメーター
0-230 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/120 Carbopack B support
マトリックス活性基
3% SP®-1500 phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
Packed column made up of stainless steel are basically employed when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.[1]
アプリケーション
Carbopack B SP-1500 packed gas chromatographic column maybe used for the analysis of toluene in order to study the activity and three dimensional distribution of toluene degrading Pseudomonas putida in a multispecies biofilm assessed by quantitative in situ hybridization and scanning confocal laser microscopy.[2]
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
12592:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Møller et al.
Applied and environmental microbiology, 62(12), 4632-4640 (1996-12-01)
As a representative member of the toluene-degrading population in a biofilter for waste gas treatment, Pseudomonas putida was investigated with a 16S rRNA targeting probe. The three-dimensional distribution of P. putida was visualized in the biofilm matrix by scanning confocal
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)