Merck
78945
Supelco
3-Hydroxyadipic acid sodium salt
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O5 · xNa+
CAS番号:
分子量:
162.14 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
78945-VAR:
78945-10MG:
78945-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)