Merck
7750999
RheBuild®キット
for use with 7750 TPMV Series
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥46,200
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥46,200
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
適合性
for use with 7750 TPMV Series
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
本キットには、Rheodyneインジェクタ-の修理に必要なツ-ルと部品がすべて揃っています。含まれている部品は、最も損傷、磨耗、紛失しやすいものです。フロントロ-ディングインジェクタ-用キットの内容:ロ-タ-シ-ル、ステイタ-フェ-スアセンブリ-、アイソレ-ションシ-ル、ニ-ドルガイド、ニ-ドルポ-トクリ-ナ-、ヘックスキ-2個、取扱説明書、ミニマニュアル部品はバルブモデルにより異なります。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)