安全性情報
57633
ローターシール、7125/7725/7725i型インジェクター用
Tefzel®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥18,200
¥18,200
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥18,200
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
¥18,200
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
物質
Tefzel®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector is an accessory for use with mainly Rheodyne® model 7725 and 7725i injectors for operation at pH 0-14.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCに関するよくある問題を解決して、カラム性能を回復させ、クロマトグラムのピーク、保持時間、ノイズ、分解能の問題に対処します。