74175
別名:
1,4-ジアミノ-2-ニトロベンゼン, 2-ニトロ-p-フェニレンジアミン
1 of 10
Sigma-Aldrich
N21200
2-ニトロ-1,4-フェニレンジアミン
Supelco
36927
フタル酸ベンジルブチル
524980
フタル酸ジブチル
18281
36736
55071
チューブアダプター
40384
1,2,4,5-テトラクロロ-3-ニトロベンゼン
07672
N,N-ジエチル-p-フェニレンジアミン 硫酸塩
58705
Tube Fitting, Cheminert®
92266
p-フェニレンジアミン
analytical standard
100
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
135-138 °C (lit.)
neat
2-30°C
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
標準物質
Warning
Skin Sens. 1
11 - Combustible Solids
WGK 2
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
74175-BULK: 74175-100MG: 74175-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。