Merck
72663
Supelco
5-クロロ-2-ヒドロキシベンゾフェノン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(OH)COC6H5
CAS番号:
分子量:
232.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
95-98 °C
96-98 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
InChI Key
OMWSZDODENFLSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
72663-100MG:
72663-BULK:
72663-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)