Merck
69127
Supelco
Diethyl azelate
analytical standard
別名:
Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
244.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
172 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−16-−15.8 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
69127-BULK:
69127-100MG:
69127-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)