Merck
68983
Supelco
2-(2-エチルヘキシルオキシ)エタノール
analytical standard
別名:
エチレングリコール2-エチルヘキシルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
174.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI Key
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
68983-BULK:
68983-VAR:
68983-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)