Merck
64824
Supelco
ソックスレー抽出装置
size small
別名:
COMPLETE SOXHLET EXTRACTOR, SMALL, EA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥55,400
¥55,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥55,400
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
¥55,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズ
small
ジョイント
joint ST/NS extractor bottom joint
joint ST/NS extractor top joint
抽出器内径
30 mm
抽出器容積
50 mL
フラスコ容積
125 mL
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Soxhlet Apparatus Kits
For continuous solvent extraction of semivolatile analytes from solid matrices.
Use this inert all-glass system for extracting semivolatile compounds from a solid or semi-solid sample matrix - soil, for example - into an organic extraction solvent, such as hexane, acetone, or methylene chloride. The Soxhlet apparatus is simple to set up and use, and it features ground glass joints for easy dismantling and cleaning.
Order glass or cellulose thimbles separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5