Merck
Z556165
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥84,800
¥84,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥84,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥84,800
Check Cart for Availability
抽出器の容量
50 mL
フラスコ容量
125 mL
シンブル内径 × H
25 mm × 80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)