安全性情報
58986C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-CN (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 3 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥111,000
¥111,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥111,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥111,000
Check Cart for Availability
製品名
SUPELCOSIL LC-CN HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L10
製品種目
SUPELCOSIL
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
標識化の程度
4% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 3 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.5 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
結合相の利点があるので、LC-CN固定相はシリカの代用としてよく使用されています(シリカでは、迅速な平衡化、移動相中のわずかな水分含有量の変化で低感度になるなど)。しかし、LC-CNカラムは逆相の移動相条件下でより高頻度に使用されます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Fogli et al.
Therapeutic drug monitoring, 21(3), 367-375 (1999-06-12)
A single high-performance liquid chromatography (HPLC) method, suitable for the analysis of daunorubicin, idarubicin, doxorubicin, epirubicin, and their 13-dihydro metabolites is validated in the present study. Preparation of plasma samples was performed by a first extraction of analytes with a
D Paczkowski et al.
Polish journal of pharmacology, 47(5), 429-434 (1995-09-01)
This paper describes a simple high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for the determination of diltiazem and desacetyldiltiazem in human serum. After basic methyl-tert-butyl ether extraction and back-extraction with hydrochloric acid, the drug and its metabolite was injected into a Supelcosil
H Kataoka et al.
Journal of analytical toxicology, 24(4), 257-265 (2000-06-29)
A simple and rapid method for the determination of amphetamine, methamphetamine, and their 3,4-methylenedioxy derivatives in urine samples was developed using automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI-MS). In-tube SPME is an extraction technique
H Kataoka et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 731(2), 353-359 (1999-10-08)
The technique of automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI-MS) was evaluated for the determination of ranitidine. In-tube SPME is an extraction technique for organic compounds in aqueous samples, in which analytes are extracted