安全性情報
58984
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥111,000
¥111,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥111,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
¥111,000
Check Cart for Availability
製品名
SUPELCOSIL LC-18 HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L1
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
標識化の程度
11.0% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å
pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
保持力の非常に高い汎用疎水性アルキル固定相で、幅広い化合物に対して良好なピ-ク形状を与えます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
58984:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)