product name
Ascentis® C18 HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
標識化の程度
25% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
10 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面被覆率
3.7 μmol/m2
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
100 Å
operating pH range
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ascentis C18は、検出しにくい化合物に対しても、対称的なピーク形状と優れた保持時間を示す、非常に安定した信頼性の高いHPLCカラムの第一候補です。
特徴および利点
- 優れた保持率
- 対称性高いピ-ク形状
- 高い再現性
- 完璧なLC-MS適合性
法的情報
ガードカートリッジ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
581321-U:
Choose from one of the most recent versions:
資料
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.