Merck
58453
Supelco
移動相溶媒エアートラップ(ブラケット付き)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
詳細
universal design with bracket
詳細
移動相に生じる気泡により、ポンプの排出量が減少し、チェックバルブの機能が悪化します。本製品は、ポンプインレットラインから気泡を除去します。送液中の移動相に生じた気泡はエア-トラップで捉えられると、エア-トラップリザ-バ-からポンプに等量の液体が送られます。必要な場合には、単にエア-トラップのキャップをはずし、リザ-バ-を補充します。気泡と液体のインタ-フェ-スは、ハウジングを通してみることができます。Watersその他一般のHPLCポンプに用いられている、内径1.5 mm、内径3.0 mmのPTFEチュ-ブと適合します。KEL-F、PTFE、316ステンレス鋼からなります。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)