Merck
581621-U
Supelco
Ascentis® Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥27,500
¥27,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥27,500
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥27,500
Check Cart for Availability
製品名
Ascentis® Phenyl Supelguard Guard Cartridge, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L11
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
表面積
450 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
phenyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
使用pH
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)