581392U
581392-U
1 of 10
Supelco
577338-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge
59660-U
単独型ホルダー
21150AST
Supelguardガードカートリッジホルダー
581372-U
Ascentis® C18 Supelguardガードカートリッジ
505129
Discovery® C18 Supelguardガードカートリッジ
59575-U
53500-U
Ascentis® Express ガードカートリッジホルダー
53825-U
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
581394-U
Discovery® HS C18 Prep Guard Cartridge(ガードカートリッジ)
504971
Discovery® C18 HPLCカラム
Supelguardガードカートリッジホルダー, Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
HPLC: suitable
for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.