Merck
57928-U
Supelco
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS)
greener alternative
metal alloy fiber, df 100 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥83,400
¥83,400
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥83,400
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
¥83,400
在庫数0
バルクの問い合わせ
物質
metal alloy fiber
plain red hub
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 1 ×  ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SPMEファイバーアセンブリージビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン(DVB/CAR/PDMS)は、ニードル、プランジャーおよびファイバーコアに使用される軟性の合金から製造されています。新しい合金は、従来よりも曲がりにくく折れにくい、厚くて柔軟なプランジャーの設計にも使用されており、特にサンプル撹拌機付きオートサンプラーに使用されるニードルの強化に役立っています。ニードルは標準的なステンレス製ニードルよりも曲がりやすく壁面が薄いため、セプタム素材を貫通しやすいよう先端が斜めにカットされています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「より安全な溶媒と助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)