製品名
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS), df 30 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
物質
fused silica fiber
plain yellow hub
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 3 × ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
609.8 °F - closed cup
引火点(℃)
321 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
57289-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック